1-Éthyl-4-ethynylbenzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2201-100G OR2201-25G OR2201-5G
APOSOR2201-100GEA 171 EUR InStock
APOSOR2201-100G APOSOR2201-25G APOSOR2201-5G
1-Éthyl-4-ethynylbenzène 97%
1-Éthyl-4-ethynylbenzène
Formule: C₁₀H₁₀
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 30 °C/0.05mmHg
Densité: 0.93 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173887
Numéro CAS: 40307-11-7
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité