5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamide
OR22019-5G OR22019-10G
APOSOR22019-5GEA 80 EUR InStock
APOSOR22019-5G APOSOR22019-10G
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,2000 g/mol
Point de fusion: 167…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100490
Numéro CAS: 7298-67-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité