4-Butylbiphenyl 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR22067-500GEA 105 EUR InStock
APOSOR22067-500G APOSOR22067-25G APOSOR22067-5G APOSOR22067-100G
4-Butylbiphenyl 98%
4-Butylbiphenyl
Formule: C₁₆H₁₈
MW: 210,32 g/mol
Point d'ébullition: 318…319 °C
Point de fusion: 44414 °C
Densité: 0,953 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100665
Numéro CAS: 37909-95-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité