4'-Isobutylacétophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR22079-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR22079-100G APOSOR22079-50G APOSOR22079-250G APOSOR22079-25G
4'-Isobutylacétophénone 97%
4'-Isobutylacétophénone
Formule: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Point d'ébullition: 107 °C/2mmHg
Densité: 0,952 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00027393
Numéro CAS: 38861-78-8
EINECS: 254-159-8
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité