3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR22087-25G OR22087-5G
APOSOR22087-25GEA 277 EUR InStock
APOSOR22087-25G APOSOR22087-5G
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone 98%
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
Formule: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220,31 g/mol
Point de fusion: 114…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001647
Numéro CAS: 3383-21-9
EINECS: 222-189-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité