3,5-Di-tert-butylpyrocatéchol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Di-tert-butylcatechol
OR22089-100G OR22089-25G
APOSOR22089-100GEA 192 EUR InStock
APOSOR22089-100G APOSOR22089-25G
3,5-Di-tert-butylpyrocatéchol
3,5-Di-tert-butylpyrocatéchol
Formule: C₁₄H₂₂O₂
MW: 222,33 g/mol
Point d'ébullition: 140…145 °C/5mmHg
Point de fusion: 95…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008819
Numéro CAS: 1020-31-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité