Chlorure de 4-éthylbenzoyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-Ethylbenzoylchloride
OR22097-10G OR22097-50G
APOSOR22097-10GEA 126 EUR InStock
APOSOR22097-10G APOSOR22097-50G
Chlorure de 4-éthylbenzoyle
Chlorure de 4-éthylbenzoyle
Formule: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000697
Numéro CAS: 16331-45-6
EINECS: 240-404-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité