4'-Hydroxybutyrophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Hydroxyphenyl)butan-1-one
OR22098-100G OR22098-25G OR22098-5G
APOSOR22098-100GEA 49.3 EUR InStock
APOSOR22098-100G APOSOR22098-25G APOSOR22098-5G
4'-Hydroxybutyrophenone
4'-Hydroxybutyrophenone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2011 g/mol
Point d'ébullition: 148…150 °C/11.5mmHg
Point de fusion: 89…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020173
Numéro CAS: 1009-11-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité