2,6-Dibromoaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR2212-100G OR2212-25G OR2212-5G
APOSOR2212-100GEA 207 EUR InStock
APOSOR2212-100G APOSOR2212-25G APOSOR2212-5G
2,6-Dibromoaniline 98%
2,6-Dibromoaniline
Formule: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Point d'ébullition: 262…264 °C
Point de fusion: 79…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007638
Numéro CAS: 608-30-0
EINECS: 210-158-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité