2,6-Bis(hydroxyméthyl)-p-crésol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR22124-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR22124-5G APOSOR22124-500MG APOSOR22124-1G
2,6-Bis(hydroxyméthyl)-p-crésol 95%
2,6-Bis(hydroxyméthyl)-p-crésol
Formule: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Point de fusion: 126…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004619
Numéro CAS: 91-04-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité