Acide 4-hydroxy-3-nitrobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR22139-500GEA 221 EUR InStock
APOSOR22139-500G APOSOR22139-25G APOSOR22139-100G
Acide 4-hydroxy-3-nitrobenzoïque 98%
Acide 4-hydroxy-3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₅NO₅
MW: 183,12 g/mol
Point de fusion: 183…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007119
Numéro CAS: 616-82-0
EINECS: 210-494-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité