3-Bromo-2-nitroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR2214-25GEA 135 EUR InStock
APOSOR2214-25G APOSOR2214-100G APOSOR2214-5G
3-Bromo-2-nitroaniline 98%
3-Bromo-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08063248
Numéro CAS: 7138-15-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité