2-Aminoquinoléine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Quinolin-2-ylamine
OR22144-1G OR22144-250MG
APOSOR22144-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR22144-1G APOSOR22144-250MG
2-Aminoquinoléine 96%
2-Aminoquinoline
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Point de fusion: 125…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038079
Numéro CAS: 580-22-3
EINECS: 209-458-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité