3(2H)-Pyridazinone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-dihydropyridazin-3-one, Pyridazin-3(2H)-one
OR2215-25G OR2215-5G OR2215-100G
APOSOR2215-25GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR2215-25G APOSOR2215-5G APOSOR2215-100G
3(2H)-Pyridazinone 95%
3(2H)-Pyridazinone
Formule: C₄H₄N₂O
MW: 96,0874 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C/1.5mmHg
Point de fusion: 98…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00099605
Numéro CAS: 504-30-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité