1,3-Dibromo-2,2-di(bromométhyl)propane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Dibromo-2,2-bis(bromomethyl)propane, Tetrakis(bromomethyl)methane, Pentaerythrityltetrabromide
OR22172-100G OR22172-25G
APOSOR22172-100GEA 382 EUR InStock
APOSOR22172-100G APOSOR22172-25G
1,3-Dibromo-2,2-di(bromométhyl)propane 98%
1,3-Dibromo-2,2-di(bromométhyl)propane
Formule: C₅H₈Br₄
MW: 387,73 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000210
Numéro CAS: 3229-00-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité