2-Amino-N-cyclohexylbenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2218-1G OR2218-250MG OR2218-5G
APOSOR2218-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR2218-1G APOSOR2218-250MG APOSOR2218-5G
2-Amino-N-cyclohexylbenzamide
2-Amino-N-cyclohexylbenzamide
Formule: C₁₃H₁₈N₂O
Point de fusion: 153…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060339
Numéro CAS: 56814-11-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité