4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2220-1G OR2220-100MG
APOSOR2220-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR2220-1G APOSOR2220-100MG
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)aniline
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)aniline
Formule: C₈H₇N₃O
Point de fusion: 137…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059433
Numéro CAS: 35219-13-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité