1-Pyrenecarboxaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Pyrenylaldehyde, 1-Formylpyrene
OR22205-25G OR22205-5G OR22205-100G
APOSOR22205-25GEA 105 EUR InStock
APOSOR22205-25G APOSOR22205-5G APOSOR22205-100G
1-Pyrenecarboxaldehyde 98%
1-Pyrenecarboxaldehyde
Formule: C₁₇H₁₀O
MW: 230,27 g/mol
Point de fusion: 123…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004139
Numéro CAS: 3029-19-4
EINECS: 221-196-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité