Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 5-nitro-1H-indole-2-carboxylate
OR2221-10G OR2221-5G
APOSOR2221-10GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR2221-10G APOSOR2221-5G
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₄
MW: 234,211 g/mol
Point de fusion: 223…225 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00216477
Numéro CAS: 16732-57-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité