(R)-(-)-1,3-Butanediol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR2223-1GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR2223-1G APOSOR2223-5G
(R)-(-)-1,3-Butanediol
(R)-(-)-1,3-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Point d'ébullition: 203…204 °C
Densité: 1,005 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064277
Numéro CAS: 6290-03-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité