n-Octyl acrylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Acrylic acid n-Octyl ester
OR22271-100G OR22271-25G
APOSOR22271-100GEA 377 EUR InStock
APOSOR22271-100G APOSOR22271-25G
n-Octyl acrylate 95%
n-Octyl acrylate
Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048935
Numéro CAS: 2499-59-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité