2-Aminobenzimidazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-1H-benzimidazoleBenzimidazole-2-ylamine
APOSOR22305-500GEA 205 EUR InStock
APOSOR22305-500G APOSOR22305-100G APOSOR22305-25G
2-Aminobenzimidazole 97%
2-Aminobenzimidazole
Formule: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Point de fusion: 228…232 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005596
Numéro CAS: 934-32-7
EINECS: 213-280-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité