1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methylindole-3-carboxaldehyde
OR22346-100G
APOSOR22346-100GEA 159 EUR InStock
APOSOR22346-100G
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,188 g/mol
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014570
Numéro CAS: 19012-03-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité