2'-Hydroxy-4',6'-diméthoxyacétophénone 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Hydroxy-4,6-diméthoxyphényl)éthane-1-one
APOSOR22374-50GEA 504 EUR InStock
APOSOR22374-50G APOSOR22374-25G APOSOR22374-5G
2'-Hydroxy-4',6'-diméthoxyacétophénone 99%
2'-Hydroxy-4',6'-diméthoxyacétophénone
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017243
Numéro CAS: 90-24-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité