Chromanne-4-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR22417-25GEA 51 EUR InStock
APOSOR22417-25G
Chromanne-4-one
Chromanne-4-one
Formule: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Point d'ébullition: 127…128 °C/13mmHg
Point de fusion: 35…38 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006840
Numéro CAS: 491-37-2
EINECS: 207-736-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité