5-Chloro-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2243-1G OR2243-250MG
APOSOR2243-1GEA 119 EUR InStock
APOSOR2243-1G APOSOR2243-250MG
5-Chloro-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
5-Chloro-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
Formule: C₈H₆Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060503
Numéro CAS: 20443-38-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité