Norbornane-2-carboxylic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR22442-5GEA 45.2 EUR InStock
APOSOR22442-5G APOSOR22442-10G APOSOR22442-1G
Norbornane-2-carboxylic acid 99%
Norbornane-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Point d'ébullition: 134…136 °C/16mmHg
Point de fusion: 40 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167749
Numéro CAS: 824-62-4
EINECS: 212-532-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité