Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: H-γ-Abu-OMe.HCl
OR22446-100G
APOSOR22446-100GEA 58 EUR InStock
APOSOR22446-100G
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Formule: C₅H₁₁NO₂·HCl
MW: 153,61 g/mol
Point de fusion: 120…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043270
Numéro CAS: 13031-60-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité