1-Oxyde de 4-nitro-2-picoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Oxyde de 2-méthyl-4-nitropyridineN-Oxyde de 4-nitro-2-picolineN-Oxyde de 2-méthyl-4-nitropyridine
APOSOR22458-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR22458-5G
1-Oxyde de 4-nitro-2-picoline
1-Oxyde de 4-nitro-2-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Point de fusion: 155…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014625
Numéro CAS: 5470-66-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité