3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisochromene-1,3,8,10-tetraone, Pigment Red 224, PTCDA
OR22484-500G
APOSOR22484-500GEA 172 EUR InStock
APOSOR22484-500G
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride 95%
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
Formule: C₂₄H₈O₆
MW: 392,32 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006916
Numéro CAS: 128-69-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité