Isovaleramide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methylbutanamide
OR22499-10G OR22499-50G
APOSOR22499-10GEA 108 EUR InStock
APOSOR22499-10G APOSOR22499-50G
Isovaleramide
Isovaleramide
Formule: (CH₃)₂CHCH₂CONH₂
MW: 101,15 g/mol
Point de fusion: 135…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014807
Numéro CAS: 541-46-8
EINECS: 208-781-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité