1-Bromoadamantane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Adamantyl bromide
OR22505-100G OR22505-25G
APOSOR22505-100GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR22505-100G APOSOR22505-25G
1-Bromoadamantane 98%
1-Bromoadamantane
Formule: C₁₀H₁₅Br
MW: 215,13 g/mol
Point de fusion: 116…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074721
Numéro CAS: 768-90-1
EINECS: 212-200-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité