tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2251-5G OR2251-25G OR2251-100G
APOSOR2251-5GEA 19 EUR InStock
APOSOR2251-5G APOSOR2251-25G APOSOR2251-100G
tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₄INO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09752821
Numéro CAS: 254454-54-1
ONU: 3082
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité