(4-Ethoxyphenyl)urea
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Ethoxyphenyl)urea
OR22579-1G OR22579-5G OR22579-25G
APOSOR22579-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR22579-1G APOSOR22579-5G APOSOR22579-25G
(4-Ethoxyphenyl)urea
(4-Ethoxyphenyl)urea
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025431
Numéro CAS: 150-69-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité