Sodium-2-chloro-5-nitrobenzenesulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR22597-250MG OR22597-500MG OR22597-1G
APOSOR22597-250MGEA 65.4 EUR InStock
APOSOR22597-250MG APOSOR22597-500MG APOSOR22597-1G
Sodium-2-chloro-5-nitrobenzenesulphonate
Sodium-2-chloro-5-nitrobenzenesulphonate
Formule: C₆H₃ClNNaO₅S
MW: 259.6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024895
Numéro CAS: 946-30-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité