2,6-Dibromoisonicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dibromopyridine-4-carboxylic acid
OR2261-1G OR2261-250MG OR2261-5G
APOSOR2261-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR2261-1G APOSOR2261-250MG APOSOR2261-5G
2,6-Dibromoisonicotinic acid
2,6-Dibromoisonicotinic acid
Formule: C₆H₃Br₂NO₂
MW: 280,9000 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09743987
Numéro CAS: 2016-99-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité