3-Amino-2-bromopyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromopyridin-3-amine, 2-Bromo-3-pyridylamine
OR2264-25G OR2264-5G OR2264-100G
APOSOR2264-25GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR2264-25G APOSOR2264-5G APOSOR2264-100G
3-Amino-2-bromopyridine 98%
3-Amino-2-bromopyridine
Formule: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Point de fusion: 76…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234064
Numéro CAS: 39856-58-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité