4-Bromo-2-méthoxyphénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromoguaiacol, 5-Brom-2-hydroxyanisole
OR22659-25G OR22659-5G OR22659-1G
APOSOR22659-25GEA 87 EUR InStock
APOSOR22659-25G APOSOR22659-5G APOSOR22659-1G
4-Bromo-2-méthoxyphénol 97%
4-Bromo-2-méthoxyphénol
Formule: C₇H₇BrO₂
MW: 203,04 g/mol
Point d'ébullition: 129…132 °C/12mmHg
Point de fusion: 34…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051937
Numéro CAS: 7368-78-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité