Chloro(diméthyl)(phényl)silane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR22666-100G OR22666-250G
APOSOR22666-100GEA 109 EUR InStock
APOSOR22666-100G APOSOR22666-250G
Chloro(diméthyl)(phényl)silane 95%
Chloro(diméthyl)(phényl)silane
Formule: C₈H₁₁ClSi
Point d'ébullition: 192…193 °C
Densité: 1.017 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000499
Numéro CAS: 768-33-2
EINECS: 212-193-0
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité