Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-3-nitrosalicylaldéhyde

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzaldéhyde

APOSOR22716-5GEA 109 EUR InStock
APOSOR22716-5G
5-Bromo-3-nitrosalicylaldéhyde
5-Bromo-3-nitrosalicylaldéhyde


Formule: C₇H₄BrNO₄
MW: 246,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130110
Numéro CAS: 16634-88-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité