1-(2,5-Dichloro-3-thiényl)éthane-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR22717-25GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR22717-25G APOSOR22717-100G
1-(2,5-Dichloro-3-thiényl)éthane-1-one
1-(2,5-Dichloro-3-thiényl)éthane-1-one
Formule: C₆H₄Cl₂OS
MW: 195,07 g/mol
Point de fusion: 37…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014522
Numéro CAS: 36157-40-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité