4,6-Dichloropyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR22727-500GEA 154 EUR InStock
APOSOR22727-500G APOSOR22727-25G APOSOR22727-100G
4,6-Dichloropyrimidine 98%
4,6-Dichloropyrimidine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Point d'ébullition: 176 °C
Point de fusion: 64…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006109
Numéro CAS: 1193-21-1
EINECS: 214-770-2
ONU: 3263
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité