2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Coumarancarboxaldehyde, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxaldehyde, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde
OR2280-25G OR2280-100G
APOSOR2280-25GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR2280-25G APOSOR2280-100G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde 95+%
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde
Formule: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Point d'ébullition: 88…89 °C/0.1mmHg
Densité: 1.177 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068058
Numéro CAS: 55745-70-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité