2,4,6-Trichloropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR22840-25G OR22840-5G OR22840-100G
APOSOR22840-25GEA 132 EUR InStock
APOSOR22840-25G APOSOR22840-5G APOSOR22840-100G
2,4,6-Trichloropyridine 98%
2,4,6-Trichloropyridine
Formule: C₅H₂Cl₃N
MW: 182,44 g/mol
Point d'ébullition: 88…90 °C/10mmHg
Point de fusion: 32…37 °C
Densité: 1.595 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00971928
Numéro CAS: 16063-69-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité