Acide 2-oxopyranne-5-carboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR22935-25GEA 87.3 EUR InStock
APOSOR22935-25G APOSOR22935-5G
Acide 2-oxopyranne-5-carboxylique
Acide 2-oxopyranne-5-carboxylique
Formule: C₆H₄O₄
MW: 140,10 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C/120mmHg
Point de fusion: 203…205 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006644
Numéro CAS: 500-05-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité