3,4-(Methylenedioxy)thiobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR22962-1GEA 227 EUR InStock
APOSOR22962-1G
3,4-(Methylenedioxy)thiobenzamide
3,4-(Methylenedioxy)thiobenzamide
Formule: C₈H₇NO₂S
MW: 181,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02677739
Numéro CAS: 15884-65-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité