4-Bromo-o-phénylènediamine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Bromo-1,2-phénylènediamine4-Bromobenzène-1,2-diamine
APOSOR22977-25GEA 39.4 EUR InStock
APOSOR22977-25G APOSOR22977-100G APOSOR22977-5G
4-Bromo-o-phénylènediamine 99%
4-Bromo-o-phénylènediamine
Formule: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
Point de fusion: 65…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02660622
Numéro CAS: 1575-37-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité