5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Oxacillin Related Compound C
OR22978-5G OR22978-25G
APOSOR22978-5GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR22978-5G APOSOR22978-25G
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,197 g/mol
Point de fusion: 191…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003153
Numéro CAS: 1136-45-4
EINECS: 214-497-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité