Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxaldehyde

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR22980-1GEA 143 EUR InStock
APOSOR22980-1G
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxaldehyde
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxaldehyde


Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,20 g/mol
Point d'ébullition: 110…112 °C
Point de fusion: 51…54 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02677714
Numéro CAS: 87967-95-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité