4-Bromo-3,5-diméthylisoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR22990-25G OR22990-5G OR22990-100G
APOSOR22990-25GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR22990-25G APOSOR22990-5G APOSOR22990-100G
4-Bromo-3,5-diméthylisoxazole
4-Bromo-3,5-diméthylisoxazole
Formule: C₅H₆BrNO
MW: 176,01 g/mol
Point d'ébullition: 69…70 °C/8mmHg
Densité: 1.478 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00068187
Numéro CAS: 10558-25-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité